Het Maxi L-systeem kan worden gebruikt om maximaal 600 monsters te verwerken, waardoor het perfect geschikt is voor grootschalige monsterscreening waarbij maximaal 12 microtiterkammen kunnen worden gebruikt op dezelfde geltray van 23×40 cm.
Het Maxi L-systeem is ontworpen met het oog op zuinigheid en efficiëntie en biedt het gebruik van economische scheidingswanden, die worden gebruikt om kleinere gels te genereren, en voor het laden van de monsters maken de microtiterkammen een snelle en foutloze belading met meerkanaalspipetten mogelijk. Gels kunnen rechtstreeks in de bak worden gegoten door het gebruik van 'eindpoorten' (tapeen is niet nodig) en de driepunts-nivelleringsbak zorgt voor een uniforme dikte van de gel om 'glimlach'-effecten te verminderen die vaak voorkomen bij gels van dit formaat.
* Gebaseerd op een agarosegel van ongeveer 5 mm dikte
Leveringsinformatie: Geleverd met 4 kammen (1,5 mm dikte, 2× 25 en 2× 50 tanden), deksel, geltray, 3-punts nivelleerplatform, eindpoorten, tank en kabels.