Oorkappen/headset, PELTOR™ ProTac™ III
Leverancier: 3M
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Peltor™ 3M™
MMMAMT13H220P3EEA 172 EUR
MMMAMT13H220P3E MMMAMT13H221P3E MMMAMT13H220A MMMAMT13H221A
Oorkappen/headset, PELTOR™ ProTac™ III
Oorkappen Lawaaiwerende oorkappen
ProTac™ III gehoorbeschermer helpt beschermen tegen schadelijk geluid, terwijl omgevingsgeluiden gehoord kunnen worden op een niveau onder de 82 dB. Het vergroot de mogelijkheid om te communiceren met collega's in de buurt, evenals het horen van waarschuwingssignalen, naderende voertuigen of geluiden in machines en processen.
  • Niveau-afhankelijke functie voor omgevingsluisteren
  • Spraakgestuurd menusysteem
  • Automatische uitschakeling
  • Waarschuwing voor bijna lege batterij bij laag batterijniveau
  • Om de door zweet veroorzaakte corrosie te verminderen, bevindt de elektronica zich in het buitenste deel van de beker
Verkrijgbaar als versies met zowel hoofdband als helmbevestiging, met twee verschillende cupmaten: één met hogere demping en één slanke versie met lagere demping.
Gebruikt voor werkzaamheden in industriegebieden, bouwplaatsen, spoorwegwerkzaamheden en andere gebieden.
Certificaten: EN 352-1:2002/EN 352-3:2002, EN352-4:2001/A1:2005, EN 352-6:2002.
Leveringsinformatie: Geleverd met 1×headset, 2×AA batterijen en 1×gebruiksaanwijzing.