Dichtheidsmeters, Densito en DensitoPro
Leverancier: Mettler-Toledo
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Densito
614-0298EA 3330 EUR
614-0298 614-0297
Dichtheidsmeters, Densito en DensitoPro
Densitometers
Gebruikers kunnen door meerstapsprocedures worden geleid met duidelijke instructies van meting tot reiniging. Meet comfortabel met de joystick om de automatische bemonsteringspomp te bedienen en vermijd de extra belasting van handmatige bemonstering.
  • RFID- en barcodelezer alleen voor DensitoPro
  • Uitstekend zicht, snel en nauwkeurig
  • Ergonomisch lichtgewicht ontwerp - past in uw hand
Ze zijn gemaakt voor gebruik in het laboratorium en 'on the go' en zijn perfect voor alle toepassingen, van kwaliteitscontrole van inkomende goederen tot kwaliteitsborging van tussen- of eindproducten. Geschikt voor alle industrieën.
Leveringsinformatie: Densito is inclusief vulslang 190 mm (slang, connector spuit/vulslang, sluitring), batterij Li-Ion 2400 mAh (oplaadbaar en verwijderbaar), voeding en wereldwijde adapters, USB-C-kabel, dichtheidsnormen 6 ml (3), gebruiker handleiding, conformiteitsverklaring en testrapport. DensitoPro wordt geleverd met een RFID- en barcodelezer en bevat SmartSample RFID-tags (10).