Netherlands
Bestelling invoeren
Racks for CleanPak™ and TipEject™ pipette tip reloads
 :  BIOTIX
Racks for CleanPak™ and TipEject™ pipette tip reloads
 :  BIOTIX
  • Catalog No:
  • 613-5966
  • 613-5967
  • Environmentally Preferable:
  • Afvalvermindering, Duurzame verpakking
  • Afvalvermindering, Duurzame verpakking
  • Milieu certificering:
  • FSC-STD-40-004 V3-1 and FSC-C154485; Empty rack intended for Reload and Bulk Refills
  • FSC-STD-40-004 V3-1 and FSC-C154485; Empty rack intended for Reload and Bulk Refills
  •  
    Omschrijving
    Voor gebruik met
    VPE
  • 613-5966
    63300151
    Empty racks for CleanPak and Tip Eject reloads
    20 µl / 250 µl / 300 µl reloads (LTS)
    10
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - 25,00 €
    25,00 €
    1 * 10 ST
       25,00 €
     : 63300151
     : BITX63300151
      Afvalvermindering
      Duurzame verpakking
    Specifications
    Environmentally Preferable
    Afvalvermindering, Duurzame verpakking
    Milieu certificering
    FSC-STD-40-004 V3-1 and FSC-C154485; Empty rack intended for Reload and Bulk Refills
      Afvalvermindering
      Duurzame verpakking
  • 613-5967
    63300152
    Empty racks for CleanPak and Tip Eject reloads
    1000 µl / 1200 µl / 1250 µl reloads (universal)
    10
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - 31,10 €
    31,10 €
    1 * 10 ST
       31,10 €
     : 63300152
     : BITX63300152
      Afvalvermindering
      Duurzame verpakking
    Specifications
    Environmentally Preferable
    Afvalvermindering, Duurzame verpakking
    Milieu certificering
    FSC-STD-40-004 V3-1 and FSC-C154485; Empty rack intended for Reload and Bulk Refills
      Afvalvermindering
      Duurzame verpakking