VWR® VisiScope® ML134 R LED / BL134 R LED staande microscopen
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VisiScope®
630-2981EA 619 EUR
630-2981 630-2980
VWR® VisiScope® ML134 R LED / BL134 R LED staande microscopen
Microscopen
Deze monoculaire en binoculaire microscopen zijn ideaal voor educatieve doeleinden.
  • Energiezuinige LED-verlichting met lichtintensiteitsregeling voor een constante zuiver witte kleurtemperatuur
  • Coaxiaal grof en fijn focusmechanisme met eindaanslag om contact tussen objectief en preparaat te voorkomen
  • Instelbare spanning van de grove focusknop
  • Een soepele beweging van de mechanische tafel maakt een nauwkeurige, nauwkeurige positionering van de slede mogelijk
  • N-plan doelstellingen met anti-schimmelbehandeling
  • Snoerloze bediening dankzij oplaadbare Li-Ion-accu (oplaadtijd: 6 uur)
Leveringsinformatie: Wordt gebruiksklaar geleverd met oculairs, objectieven en externe voeding met EU-, UK- en US-stekker voor het opladen van de Li-Ion-batterij.