VWR® VisiCam® PRO 20C, Digitale Camera voor Fluorescentietoepassingen
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR® VisiCam®
630-2992EA 1830 EUR
630-2992
VWR® VisiCam® PRO 20C, Digitale Camera voor Fluorescentietoepassingen
Camera's
Deze hoge resolutie C-mount camera is uitgerust met een 20 MP kleuren CMOS 1" sensor. De grote sensor en het koelsysteem maken hem ideaal voor toepassingen bij weinig licht, zoals fluorescentie.
  • Het tweetraps Peltier-koelsysteem bereikt −42 °C onder de omgevingstemperatuur: Verhoogt de signaal-ruisverhouding en vermindert de beeldruis
  • Warmtestraling wordt efficiënt afgevoerd via elektrische ventilatoren om vochtproblemen te voorkomen
  • USB 3.0-uitgang zorgt voor gegevensoverdracht op hoge snelheid
  • 'WaveImage' Professionele software (meegeleverd) voor het bekijken en vastleggen van afbeeldingen voor latere beeldanalyse en -verwerking
Leveringsinformatie: Geleverd met kalibratieschuif, 2 m USB-kabel, voeding voor koelsysteem, robuuste kunststof draagtas en documentatie.