Deze voordelige morskits combineren absorbeermiddelen en instructies in een ruimtebesparende container. Ze zijn ideaal voor werknemers die onderweg zijn, zoals vrachtwagenchauffeurs, veldwerkers, enz.
- Verbeter de productiviteit en efficiëntie van werknemers
- Snelle reactie op lekkage
- Gele PVC-zak biedt goed zichtbare opslag voor morsbeheersing
- Zeer veelzijdig, behandeld met oppervlakteactieve stoffen, brandwerend
- Waterbestendige, lichtgewicht tas houdt sorptiemiddelen droog
Felgekleurd absorberend middel, neemt een breed scala aan agressieve chemicaliën op en blijft tegelijkertijd chemisch inert. Witte absorptiemiddelen nemen vloeistoffen op petroleumbasis, verf en niet in water oplosbare chemicaliën op terwijl ze water afstoten - ideaal voor gebruik binnen en buiten. Grijze absorptiemiddelen nemen op water gebaseerde, op petroleum gebaseerde en niet-agressieve, chemische vloeistoffen op.
Bestelinformatie: Elke set wordt geleverd met 25 pads (410×510 mm), 4 sokken (Ø 76×1220 mm) en 1 instructieblad.
Verpakking: Verpakt in een duurzame, doorzichtige PVC-tas met schouderband.