Netherlands
Order Entry
Aloe emodin ≥95%, crystalline solid
Irriterend
Aloe emodin ≥95%, crystalline solid
Leverancier:  Cayman Chemical
Certificaten
Irriterend
Aloe emodin ≥95%, crystalline solid
Leverancier:  Cayman Chemical
Certificaten
Specificatie testresultaten
  • Purity:
    ≥95%
  • Formulation:
    A Crystalline Solid
  • λmax:
    225, 255, 285, 430 nm
Specificatie testresultaten
Gerelateerde informatie
Productinformatie
  • Catalog #
    Supplier #
    Pk
    Beschikbaarheid
    Prijs
  • CAYM11677-10
    11677-10
    10 mg
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 10 mg
    1 * 10 mg - 49,20 €
    49,20 €
    1 * 10 mg
       49,20 €
  • CAYM11677-25
    11677-25
    25 mg
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 25 mg
    1 * 25 mg - 96,00 €
    96,00 €
    1 * 25 mg
       96,00 €
  • CAYM11677-50
    11677-50
    50 mg
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 50 mg
    1 * 50 mg - 142,00 €
    142,00 €
    1 * 50 mg
       142,00 €
  • CAYM11677-100
    11677-100
    100 mg
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 mg
    1 * 100 mg - 185,00 €
    185,00 €
    1 * 100 mg
       185,00 €