VWR® IS Series, Balansen met grote capaciteit
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
611-4948EA 1186 EUR
611-4948 611-4949 611-4550 611-4540 611-4530 611-4520 611-4950 611-4951 611-4556 611-4557 611-4546 611-4547 611-4536 611-4558 611-4537 611-4548 611-4559 611-4549 611-4538 611-4528 611-4946 611-4539 611-4529 611-4947
VWR® IS Series, Balansen met grote capaciteit
Balansen en Weegschalen
De IS-serie balansen met hoge capaciteit zijn robuust, betrouwbaar en garanderen hoge prestaties. De modellen zijn uitgerust met een LCD met achtergrondverlichting en instelbaar contrast, een groot grafisch scherm of een groot 5" kleuren touchscreen, de balansen zijn zodanig ontwikkeld dat ze topprestaties leveren tegen concurrerende prijzen.
  • Elektromagnetisch krachtherstel weegsysteem (voor 0,01 g resolutie)
  • Goed afleesbaar loadcell-weegsysteem (voor resolutie van 0,1 g)
  • Solide gebouwd met een ergonomisch toetsenbord
  • Externe berekeningen
  • Meeteenheden zijn selecteerbaar en aanpasbaar
  • Haak voor wegen onder balans kan worden gebruikt voor het wegen van grote monsters of bepaling van de dichtheid van vaste stoffen (inclusief software)
  • Meerdere talen: Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans en Portugees (behalve modellen met LCD)
Modellen met een groot grafisch dot-matrixdisplay voor gemakkelijk aflezen en gebruiksvriendelijke bediening, hebben een uitgebreide database met formuleringen (recepten), GLP/ISO-record van laatst opgeslagen kalibratiegegevens en verschillende geavanceerde ingebouwde functies die ze perfect maken voor laboratoriumgebruik. Functies omvatten samenstellingsformulering en kwaliteitscontroletoepassingen. Units hebben een seriële RS232-interface en zijn ideaal voor controlewegen, percentagewegen, stuktelling, totaliseren, dynamisch wegen en max. bepaling van de belasting (piek vasthouden).
Modellen met een groot 5" kleuren-touchscreen (800×480 display) hebben dezelfde kenmerken als de bovenstaande modellen met grafische display en bieden bovendien gemakkelijke en intuïtieve toegang tot alle functies dankzij het pictogramgestuurde menu. gebruiksvriendelijke toegang tot alle geavanceerde toepassingen en interne database van de balans, wat zorgt voor meer efficiëntie, productiviteit en interactiviteit.Deze geavanceerde modellen zijn geschikt voor meerdere gebruikers omdat ze een wachtwoordbeveiligingsfunctie hebben en een USB-poort hebben voor het importeren/exporteren van gegevens uit de database. omvatten geavanceerde stuktelling met statistiekrapport en textielfunctie om vezels te meten met statistiekrapport.Touchscreen-modellen bevatten statistische mogelijkheden voor alle functies van grafische weergavemodellen, ze hebben ook databasemogelijkheden die andere modellen niet hebben.
Leveringsinformatie: Geleverd met kunststof beschermhoes.