De ADAM-MC2 is een geautomatiseerde fluorescentiecelteller die celtellingen en levensvatbaarheidsmetingen uitvoert met de hoogste nauwkeurigheid die complexe flowcytometrie-workflows kan vervangen. In combinatie met de wegwerp micro-fluïdische Accuchip is de bediening uiterst eenvoudig en kosteneffectief. Door gebruik te maken van de PI (propidiumjodide) kernkleuringsmethode, de meest geavanceerde LED-optiek en CMOS-detectietechnologie, is de ADAM-MC2 de perfecte oplossing bij het werken met geaggregeerde, onregelmatig gevormde of uitdagende cellen zoals CAR-T-cellen, CAR-NK-cellen of vet-afgeleide stamcellen.
- Rapporteert aantal totale cellen, levensvatbare cellen, niet-levensvatbare cellen en levensvatbaarheid van cellen (%)
- Ideaal voor puin dat samengeklonterde of onregelmatig gevormde celpopulaties bevat
- Korte teltijd van slechts 25 seconden
- Bediening via touchscreen - geen extra pc/laptop nodig
- Eenvoudige, strakke, gebruiksvriendelijke software
- Wi-Fi-optie om resultaten rechtstreeks via e-mail te verzenden
- Compact, ruimtebesparend ontwerp
Te gebruiken met 4-kanaals Accuchip geleiders.
Leveringsinformatie: AccuChip-kit en kalibratieparels zijn inbegrepen bij de celteller.