Dit krachtige, intuïtieve laboratoriumwaterzuiveringssysteem levert superieur en consistent ultrazuiver water van type I en EDI-gebaseerd water van type II uit leidingwater. De waterkwaliteit voldoet aan of overtreft de respectievelijke ASTM-, CLSI-, CAP- en ISO Type I waternormen.
- Eenvoudig en intuïtief water doseren via de dispenser of de centrale console
- De centrale console is een waterdicht 8"-touchscreen, dat de gebruiker volledige controle en toegang tot de systeemprestaties biedt
- One water system can drive several dispensing units ('1 + N mode')
- De doseersnelheid is tot 2 L/min en volumetrische dosering is mogelijk
- Verbruiksartikelen met RFID-label voor eenvoudiger traceren van levensduur en prestaties
- Optie voor draadloze communicatie om meerdere dispensers en de centrale console (optioneel) te bedienen
- Monitoring van TOC en weerstandsvermogen/geleidbaarheid in 'real time'
- Gebruikers kunnen op elk gewenst moment essentiële informatie (waterkwaliteit, systeemstatus, waarschuwingen) op de dispensereenheid en de centrale console bekijken (gegevens worden tot 2 jaar bewaard; downloadbaar)
The graphic display guides users through system operation, performance, troubleshooting and maintenance, and can be password protected for multiple access levels.
Applications (Type I - ultrapure water): HPLC mobile phase preparation; preparation of reagent blank solutions; sample diluent for GC, HPLC, ICP-MS, AA and other analytical techniques; preparation of buffers and culture media for mammalian cell culture; preparation of molecular biology reagents.
Applications (Type II - EDI water): Preparation of chemical and bio-reagents; preparation of culture media; preparation of solutions for chemical analysis (such as HPLC and ICP); clinical analysers; medical devices and equipment rinsing; serum and blood fractionation; ophthalmics.
Certificaten: The VWR water system is delivered with a Certificate of Conformity ensuring that it has been built and tested fully assembled following Standard Operating Procedures, and a Certificate of Calibration for the temperature and resistivity meters built into the system. Consumables are automatically delivered with a Certificate of Quality. Manufacturing site is ISO 9001 (2015) and ISO 140001 certified.
Bestelinformatie: For a complete system, the production unit and mandatory accessories have to be ordered. Other accessories and consumables, including wall mounting brackets, purification cartridges and wireless upgrade kit are available separately.
Leveringsinformatie: