VWR®, Centrifugebuizen, Conische Bodem, met Platte Dop
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
525-1311EA 469 EUR
525-1311 525-1437
VWR®, Centrifugebuizen, Conische Bodem, met Platte Dop
Buisjes Centrifugebuisjes
Individueel verpakte steriele centrifugebuis.
  • Platte dop met afdichtring
  • Tijdens het invriesproces is het beter om een plastic rek te gebruiken
  • Tijdens het centrifugeren op hoge snelheid is het beter om geschikte rotoradapters te gebruiken