UltraFlux® PCR-platen zijn verkrijgbaar in verschillende stijlen, passend bij de meeste thermische cyclers op de markt.
- Brede compatibiliteit met thermische cyclers
- Hoogcontrast, zwarte alfanumerieke indexering voor gemakkelijke identificatie van de bron
- Kristalheldere putjes om het monstervolume eenvoudig te verifiëren
- Ultradunne, uniforme wells met optimale warmteoverdracht en hogere reactie-efficiëntie
- Plaatafdichtingsopties zoals film, folie, siliconenmatten en stripdoppen die de verdamping van monsters verminderen
Elke plaat is ontworpen om te voldoen aan de specificaties en prestaties van de platen geleverd door de fabrikant van de originele apparatuur, of deze zelfs te overtreffen.
Certificaten: Vervaardigd uit zeer helder, ultrazuiver polypropyleen, voldoet aan FDA 21 CFR 177.1520 en USP Klasse VI. Gecertificeerd vrij van detecteerbare DNase-, RNase-, DNA-, PCR-remmers en getest pyrogeenvrij.
Leveringsinformatie: Half- en volledig omrande platen met streepjescode beschikbaar. Artikel zonder rand 3410-00 is ook verkrijgbaar in de maten 24 en 48 putjes.