VWR® INCU-Line® Prime, broedmachines met natuurlijke convectie
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
390-1349EA 2490 EUR
390-1349 390-1350 390-1346
VWR® INCU-Line® Prime, broedmachines met natuurlijke convectie
Incubatoren Standaard incubatoren
INCU-Line® microbiologische incubators zijn ontworpen om organismen bij homogene temperaturen te kweken. Ze hebben een temperatuurbereik van 5 °C boven de omgevingstemperatuur tot 100 °C en kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor microbiologische tests, bepaling van het kiemgetal en veroudering/verwarmde opslag.
  • Multifunctionele microprocessorcontroller met 4,3" kleurenaanraakscherm
  • Vijf gebruikersprogrammageheugen
  • Temperatuur-tijdprofiel met vijf segmenten, snelle wijziging van de ingestelde temperatuur en ingestelde tijd tijdens een lopend programma
  • Geplande programmastart (set van datum en tijd) en lusfunctie tot 255 keer of eindeloos
  • Instelbare hold op de ingestelde tijd voor een temperatuur van 1 minuut tot 366 dagen of continu gebruik
  • Instelbare ramp-tijden (dagen/u/min)
  • Beschermingsklasse tegen oververhitting 3.1
  • Automatische luchtklepregeling (0% - gesloten, 100% - open, instelbaar in stappen van 1%)
Deze broedmachines met natuurlijke convectie zijn voorzien van een roestvrijstalen (DIN 1.4016) binnenkamer en een gepoedercoate buitenzijde van plaatstaal met afsluitbare massieve deur en glazen binnendeur voor een stabiele atmosfeer. Alle modellen hebben een toegangspoort Ø 30 mm, real-time klok, USB-interface (op het voorpaneel) om gegevens naar een USB-stick te downloaden en een LAN-interface. In het interne geheugen kunnen maximaal 10.000 gegevensrecords worden opgeslagen (maximaal 6 maanden bewaard). De serie beschikt over een autodiagnostische functie, stroomuitvalcontrolesysteem, alarm voor temperatuursensorstoring, alarm voor open deur en hoorbare en visuele temperatuuralarmen.
Prime broedmachines van hetzelfde formaat kunnen zonder extra accessoires worden gestapeld (behalve het 180 L-model dat niet stapelbaar is).
Leveringsinformatie: Geleverd met roestvrijstalen roosters, testcertificaat van de fabrikant (gegevens gemeten bij 37 °C) en meertalige handleiding (kan vanuit het interne geheugen op een USB-stick worden gedownload).