VWR® Universal-filtertips met lage retentie stoten vloeistof af door een hydrofoob oppervlak aan de binnenkant van de tip te creëren, waardoor uw nauwkeurigheid en gegevenskwaliteit toenemen.
- Compatibel met het grootste assortiment pipetten
- Maximaliseert monsterherstel met laagbindende hars en een fijn puntontwerp
- Verbetert de ergonomie door de kracht te verminderen die nodig is om een tip te bevestigen en uit te werpen
- Autoclaveerbaar bij 1 bar, 122 °C gedurende 15 minuten
- Gefabriceerd onder een ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem
VWR® Tips maken gebruik van een hars met lage retentie die tot 10 keer hydrofoob is dan andere pipettips van polypropyleen, waardoor viskeuze monsters zoals eiwit- en DNA-oplossingen gemakkelijk kunnen worden gedoseerd zonder dat ze zich in de tip ophopen.
Certificaten: Gecertificeerd RNase-, DNase-, endotoxine-, metaal- en menselijk DNA-vrij.