VWR® Traceable®, Ethernet-thermometers voor datalogging die compatibel zijn met TraceableLIVE® Cloud Service
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Traceable®
620-2738EA 603 EUR
620-2738 620-2737
VWR® Traceable®, Ethernet-thermometers voor datalogging die compatibel zijn met TraceableLIVE® Cloud Service
Dataloggers
Deze datalogging-thermometers met Ethernet bieden een gemakkelijke en veilige manier om uw smartphone, tablet of pc op afstand te verbinden met uw waterbaden, koelkasten, diepvriezers en biologische/farmaceutische laboratoriumapparatuur.
  • Maak verbinding met uw gegevens via smartphone, tablet of pc met behulp van de TraceableLIVE-cloudservice
  • Profiteer van de betrouwbaarheid, snelheid en veiligheid via een Ethernet-verbinding
  • Bekijk overal de huidige temperatuuromstandigheden - cloudgebaseerde interface verzendt e-mail, sms en pushmeldingen
  • Geen software vereist
  • Verkrijg nauwkeurige, betrouwbare metingen met de meegeleverde NIST-traceerbare kalibratie
  • Met hoorbare en visuele alarmen kunnen de aanwezigen in het laboratorium eventuele omstandigheden buiten het bereik identificeren
Met de TraceableLIVE cloudgebaseerde interface kunnen meerdere gebruikers verbonden blijven en 24/7 kritieke omgevingen monitoren.
De TraceableLIVE-app om mobiele pushmeldingen, e-mails of sms-berichten te bekijken voor omstandigheden buiten bereik of verbindingsonderbrekingen. Groot LCD-scherm met drie lijnen geeft de huidige en Min/Max-waarden weer.
Certificaten: NIST-traceerbare kalibratie voldoet aan de kwaliteitsnormen en naleving van de regelgeving voor ISO-, FDA-, cGMP-, VFC-, CAP-, CLIA- en Joint Commission-vereisten.
Leveringsinformatie: Eén flessensonde of roestvrijstalen sonde met een kabel van 3 m (10 ft.), houder met magnetische achterkant, Ethernet-kabel, universele voedingsadapter en stekker met een snoer van 1,5 m (5 ft.), drie AAA-alkalinebatterijen en NIST-traceerbaar kalibratiecertificaat met gegevens. Elke thermometer wordt geleverd met een gekalibreerde sonde. Herkalibratie van de thermometer wordt bereikt door eenvoudigweg de sonde te vervangen. Thermometer 99460-01 wordt geleverd met een flessonde gevuld met niet-giftige glycol die hem beschermt tegen snelle temperatuurveranderingen wanneer de deur van de koelkast of vriezer wordt geopend. Thermometer 18004-37 wordt geleverd met een roestvrijstalen sonde die een breed temperatuurbereik meet.
Opgelet: Vervangende sondes kunnen alleen worden gebruikt met de Traceable ethernet-thermometers.