Centrifugale apparaten voor RNA- en DNA-extractie, NAB Nanosep®
Leverancier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
516-9341EA 158 EUR
516-9341 PALLODNABC34 PALLODNABC33
Centrifugale apparaten voor RNA- en DNA-extractie, NAB Nanosep®
Filters Centrifugefilters
Heeft een minimaal elutievolume van 40 μl en kan basenparen binden vanaf 50 bp.