Hersluitbare sluiting, SJ457D, Dual Lock™
Leverancier: 3M
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Dual Lock™
293-0013EA 129 EUR
293-0013
Hersluitbare sluiting, SJ457D, Dual Lock™
Tape
3M™ Dual Lock™ onopvallende hersluitbare sluiting SJ4570 maakt gebruik van een gemodificeerde acrylkleefstof op de achterkant van een doorzichtige polypropyleen hersluitbare sluiting. Deze gemodificeerde acrylkleefstof maakt het mogelijk om materialen met gemiddelde tot lage oppervlakte-energie te verlijmen, zoals metalen, glas, veel kunststoffen en poedergecoate verven.
  • De helft van de dikte (1,7 mm) van standaard Dual Lock™ hersluitbare sluitingen voor onopvallende bevestigingen
  • Opent en sluit tot 100 keer voordat 50% van de oorspronkelijke treksterkte verloren gaat
  • Doorzichtige sluiting en lijm is ideaal voor het verbinden van transparante materialen
  • Beschikt over een goede hittebestendigheid tot temperaturen van 70 °C
  • Helpt trillingen te verminderen
  • Geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik
  • Lengte: 5 m
Het heeft een gemodificeerde acrylkleefstof op de achterkant van een doorzichtige polypropyleen hersluitbare sluiting. Het heeft een lage tot gemiddelde temperatuurprestatie, met een temperatuurbestendigheid tussen 30 en 50 °C. Deze sluiting is ontworpen voor gebruik binnenshuis en met metalen (aluminium, roestvrij staal), glas, veel kunststoffen (polypropyleen, polyethyleen, polycarbonaat, ABS), poedercoating en materialen met gemiddelde tot lage oppervlakte-energie.
Verlijmt golfkarton of kartonnen dozen, hout, spaanplaat, spaanplaat en schuimrubber.