Herpositioneerbare spuitlijm, 75
Leverancier: 3M
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
819-0122EA 406 EUR
819-0122
Herpositioneerbare spuitlijm, 75
Kleefstoffen
3M™ herpositioneerbare lijmspray 75 is een veelzijdige, drukgevoelige lijmspray die geschikt is voor het tijdelijk vasthouden of positioneren van lichtgewicht materialen voor weergave of voorafgaand aan de uiteindelijke montage. Het kleeft binnen enkele seconden, maar heeft een extra groot tackbereik dat het optillen en herpositioneren van materialen mogelijk maakt.
  • Houd en positioneer lichtgewicht materialen tijdelijk
  • Door de formule die weinig inweekt, kan het kwetsbare ondergronden hechten zonder het materiaal te beschadigen
  • Formule is bestand tegen bloeden en vlekken voor betrouwbare en effectieve prestaties
  • Droogt transparant op, produceert een gladde lijmlijn en is bestand tegen kreuken op de meeste materialen voor een schoon uiterlijk
Het is een heldere lijm die de meeste materialen niet doorbloedt, vlekken of kreukt. Het dringt ook niet door delicate ondergronden zoals folie, papier en stof heen. Geschikt voor het verlijmen van papier, tissues, karton, acetaatfolie, folies, stoffen, plastic zeilen of rubber aan zichzelf, en aan metaal, hout, glas en harde kunststoffen. Het wordt veel gebruikt in textielsnijkamers om patronen op hun plaats te houden in plaats van ze vast te pinnen, en om te voorkomen dat transfers verschuiven tijdens het printen. Het wordt ook gebruikt voor het aanbrengen van verwijderbare labels.