De Ultrospec 10- Klassiek kan meten groeisnelheden van E. coli, andere bacteriën en gist in suspensie bij 600 nm kan meten.
- Gemorste vloeistof is eenvoudig van het gladde oppervlak af te nemen en het celcompartiment kan worden gesteriliseerd
- Gebruiksvriendelijk, eenvoudig te reinigen en te steriliseren
- Downloadt resultaten naar een PC om gegevens handig op te slaan en op te vragen
Lichtgewicht instrument voor gebruik in kleine onderzoekslaboratoria en kan naar de labruimte worden gebracht waar de cellen worden gekweekt of gebruikt in incubatiekasten of onder anaerobe omstandigheden.
Opgelet: Niet aanbevolen voor gebruik met zoogdiercellijnen.