Uiterst flexibel, levert uitstekende prestaties en heeft een groot aantal functies.
- Bediening via pc met optionele FL Solutions®-software met veelzijdige functies voor kwantitatieve analyse, gegevensexport, kwantumrendementmetingen, spectrale correctie en een scansnelheid van 12.000 nm/min
- Unieke spectrale correctie over het volledige bereik (optie) voor vergelijkbare spectra
- Dankzij horizontale bundels kan een minimale monsterhoeveelheid (trace amount)
U kunt het instrument gebruiken in stand-alone modus voor educatie of routinemetingen, of voor meer geavanceerde toepassingen, zoals kwantumrendementmetingen en volledige spectrale correcties, waarbij bediening via pc kan worden geselecteerd. Gebruiksvriendelijk toetsenbord.
De variabele spleetbreedte, het uitgebreide dynamisch bereik en de hoge scansnelheden, gecombineerd met de uitzonderlijke gevoeligheid, staan garant voor ongekende prestaties voor deze instrumentklasse.