VWR®-circulatiekoelers zijn ideaal voor gebruik met rotatieverdampers, aangezien ze zorgen voor constante, reproduceerbare koelingscondities en de verspilling van kraanwater vermijden, wat weer kosten bespaart. De eenheden zijn ontworpen voor gebruiksvriendelijkheid; ze hebben een eenvoudig toegankelijke vulpoort bovenop en een aftapkraan aan de achterkant. De koelers hebben een roestvrijstalen reservoir, werken op R134, een koelmiddel, en kunnen worden gebruikt in het toegestane omgevingstemperatuurbereik van 15 tot 32 °C.
- Het temperatuurinstelpunt kan worden aangepast met behulp van de toetsen op het bedieningspaneel (behalve het basismodel dat een vast instelpunt heeft op 7 °C)
- De Duo-chiller kan twee koelcycli koelen die rechtstreeks op de dubbele uit- en inlaten zijn aangesloten
- Regel de temperatuur van de koelcyclus tussen −10 en +40 °C (gebruik een mengsel van water en glycol (70:30 mengsel) voor temperaturen onder +5 °C)
- Indicator op voorpaneel voor perfect zicht op het vloeistofniveau
Max. debiet (zonder tegendruk) / max. druk (bij nuldebiet)
RC-10 Basis: 14 L/min, 0,4 bar
RC-10 Digitaal: 8 L/min, 0,6 bar
RC-10 Duo: 11 L/min, 1,0 bar
Leveringsinformatie: Basis- en digitale units geleverd met 2×8 mm Ø slangaansluitingen, 2× schroefmoeren M 16×1, 2× PVC-slang (1500 mm) en 2× slangklemmen, Duo-modellen hebben er 4 van elk. Inclusief stroomkabels voor de EU, het VK en CH.
Opgelet: Opmerking: Koelvermogen bij +15 °C
Vast