U heeft gezocht op: Lawaaiwerende oorkappen
23  results were found
SearchResultCount:"23"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: 3M
Omschrijving: De lichtgewicht oorkappen Peltor™ Optime™ I bieden een gemiddeld dempingsniveau dat voldoet aan de behoeften van de meeste industriële toepassingen.
Leverancier: 3M
Omschrijving: Optimeâ„¢ II-oorkappen zijn beschikbaar in diverse ontwerpen voor verschillende eisen - met opvouwbare hoofdband, met nekband of ter bevestiging op een...
Catalogus nummer: (MMMAX1P5E-OR)
Leverancier: 3M
Omschrijving: 3M™ PELTOR™ X1 Oorkappen zijn lichtgewicht gehoorbeschermers met comfortabele, zachte oorkussens. Ze zijn voorzien van een elektrisch geïsoleerde, dub...
UOM: 1 * 10 ST
Leverancier: 3M
Omschrijving: X series earmuffs are 3M’s latest advancement in hearing conservation. New technologies in comfort, design and protection all come together in this gr...
New Product
Catalogus nummer: (MMMAX5P5E)
Leverancier: 3M
Omschrijving: 3Mâ„¢ PELTORâ„¢ X5 Earmuffs are innovative hearing protectors that offer exceptional performance, without the need for double protection. Offering the sam...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: 3M
Omschrijving: ProTacâ„¢ III gehoorbeschermer helpt beschermen tegen schadelijk geluid, terwijl omgevingsgeluiden gehoord kunnen worden op een niveau onder de 82 dB. H...
Leverancier: JSP LTD
Omschrijving: The Sonis® ear defender range has been designed with a colour coded system for simple selection, and peaks at an unbeatable 37 SNR.
Leverancier: 3M
Omschrijving: These earmuffs combine excellent protection with ultimate comfort. They are available as headband and helmet-mounted versions, offering a wide range o...
Catalogus nummer: (MMMAH505B)
Leverancier: 3M
Omschrijving: Deze oorkappen voor lashelmen met nekband zijn ontworpen voor gebruik met laskappen, met name de 3Mâ„¢ Speedglassâ„¢ 9100.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: 3M
Omschrijving: Rechargeable battery pack for use with specific 3Mâ„¢ Peltorâ„¢ headsets.
Leverancier: 3M
Omschrijving: Deze oorkappen zijn ontworpen voor gebruik in uiterst lawaaiige omgevingen, vooral op plaatsen waar er veel laagfrequente geluiden voorkomen. De besch...
Catalogus nummer: (MMMA393-1100)
Leverancier: 3M
Omschrijving: Pasvormtesten zijn essentieel voor effectief dragen en gehoorbehoud. Het 3Mâ„¢ E-A-Rfitâ„¢ Dual Ear Validation System kwantificeert nauwkeurig de persoonl...
UOM: 1 * 1 Kit
Catalogus nummer: (MMMAMRX214AWS6)
Leverancier: 3M
Omschrijving: De 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X-headset is een Bluetooth®-headset met ruisonderdrukkende boommicrofoon die verbinding maakt met een mobiele telefoon voor ...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: Portwest
Omschrijving: Classic ear protectors made from robust ABS.
Catalogus nummer: (PRTWPW43BKR)
Leverancier: Portwest
Omschrijving: Comfort and robust ear muffLightweight for all day wearPivoting pin cups for better fitPadded headband for comfortHigh attenuation rate.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (PRTWPW47RER)
Leverancier: Portwest
Omschrijving: These helmet-mounted ear protectors made from ABS feature an excellent attenuation level.
UOM: 1 * 1 ST
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 23
no targeter for Bottom