U heeft gezocht op: Wattenstaafjes in buisjes
9  results were found
SearchResultCount:"9"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: COPAN
Omschrijving: Gamma sterilised swabs available in various combinations.
Leverancier: COPAN
Omschrijving: Wattenstaafjes in buizen vervaardigd van hoogwaardige PP.
Catalogus nummer: (KIMA23117)
Leverancier: KIMA SAS DI CHIARIN RENZO & C
Omschrijving: Wattenstaafje in buisje met label en plastic staafje, PP, Lengte: 140 mm, Diameter: 12 mm
UOM: 1 * 100 ST
Leverancier: DELTALAB
Omschrijving: Sterile dry swabs in impact resistant PP tubes.
Leverancier: Simport Scientific
Omschrijving: Sterile specimen collection swab.
Catalogus nummer: (MEDWMW1028D)
Leverancier: MEDICAL WIRE & EQUIPMENT
Omschrijving: Individual labelled sterile tubes with polyester bud, standard plastic shaft.
UOM: 1 * 800 ST
Leverancier: LP ITALIANA SPA
Omschrijving: Sterile dry swabs in tubes.
Leverancier: Greiner Bio-One
Omschrijving: These swab tubes are suitable for taking non-human bacteriological, serological or cytological samples.
Leverancier: HERENZ, HEINZ GMBH
Omschrijving: Sterile dry swabs in tubes, without transport medium.
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom