U heeft gezocht op: Wattenstaafjes voor reiniging
74  results were found
SearchResultCount:"74"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: Texwipe
Omschrijving: The hydroentangled non woven PE tip is extremely low in non volatile residue.
Leverancier: Texwipe
Omschrijving: Ook geschikt voor een precieze aanbrenging van solventen en reinigingsoplossingen.
Leverancier: Texwipe
Omschrijving: These sets contain components for sampling different locations in the production area, and provide an efficient means of transporting the samples from...
Catalogus nummer: (115-0568)
Leverancier: Texwipe
Omschrijving: Wattenstaafje beschikt over een onderlaag van 100% continu-filament polyester dat thermisch gevormd (thermisch gelijmd) is aan het staafje, afgedichte...
UOM: 1 * 500 ST
Catalogus nummer: (710-0579)
Leverancier: Texwipe
Omschrijving: De gewassen CleanFoam® -kop vervaardigd uit polyurethaanschuim, biedt een zachte bekleding en een hoogwaardig absorptievermogen en is bevestigd aan ee...
UOM: 1 * 500 ST
Leverancier: Texwipe
Omschrijving: Microdenier wattenstaafje, middelgroot uiteinde, Vorm kop: Middelgroot uiteinde, Lengte kop: 17 mm, Breedte kop: 6,8 mm, Lengte handgreep: 145 mm, Breedte handgreep: 3,2 mm, Lengte: 162 mm
Leverancier: Texwipe
Omschrijving: Steriele katoenen wattenstaafjes zijn vervaardigd uit 100% USP katoenen weefsel. De wattenstaafjes zijn bevestigd aan een middenstuk uit polystyreen d...
Leverancier: Texwipe
Omschrijving: Thermisch gebonden wattenstaafje vervaardigd met een porositeit van 100 poriën per inch.
Leverancier: Texwipe
Omschrijving: Het wattenstaafje heeft een kop van gecomprimeerd polyurethaan met een nauwkeurig gevormde punt en zijranden, op een korte handgreep van polypropyleen...
Leverancier: Texwipe
Omschrijving: Low TOC swabs are made from 100% polyester knit materials, which are further cleaned for use in Total Organic Carbon (TOC) analysis.
Leverancier: Texwipe
Omschrijving: Thermisch verlijmd wattenstaafje, ideaal voor toepassingen waarbij een hoge absorptie, lage deeltjesafgifte en een uniforme dispersie van solventen ve...
Catalogus nummer: (TEXW52121)
Leverancier: Texwipe
Omschrijving: These Pillow-tipâ„¢ Coventryâ„¢ swabs consist of polyester knit fabric which is held in place using a shrink tube. They are low in nonvolatile residue, io...
UOM: 1 * 375 ST
Leverancier: Texwipe
Omschrijving: De steriele wattenstaafjes zijn gemaakt van de hoogste kwaliteit 100 ppi polyurethaanschuim. Volledige thermische bindingconstructie elimineert lijmve...
Leverancier: Texwipe
Omschrijving: Het zacht, niet-schurend wattenstaafje is ideaal voor het reinigen van gevoelige optische onderdelen zoals gecoate lenzen, optische vezelsensoren en s...
Leverancier: Texwipe
Omschrijving: Duurzaam wattenstaafje voor algemeen gebruik is ideaal voor het gebruik met een solvent, zoals isopropanol.
Catalogus nummer: (710-0576)
Leverancier: Texwipe
Omschrijving: Wattenstaafje is uiterst geschikt voor het reinigen van kleine oppervlakken , zoals fijne geribbelde oppervlakken van onderdelen en apparaten.
UOM: 1 * 500 ST
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 74
no targeter for Bottom