U heeft gezocht op: Wattenstaafjes voor monstername
40  results were found
SearchResultCount:"40"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Kritieke wattenstaafjes ontworpen voor het reinigen van schijfstations, optica, printplaten en andere gevoelige componenten.
Sale
Leverancier: VWR Chemicals
Omschrijving: Surface sampling sponges in two forms: Dry sponge sterile sampling bag with write-on strip, containing a dry, biocide-free cellulose sponge, or wet sp...
MSDS Sale
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Wattenstaafjes zijn gemaakt van 100 ppi polyurethaanschuim met open of gesloten cellen en een handvat van 100% nieuw polypropyleen. Sommige hebben een...
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Wattenstaafje met een tip van schuim over katoen voor eenmalig gebruik bevat 100%-polyurethaanschuim met 100 poriën per inch en een houten staafje.
Leverancier: COPAN
Omschrijving: 4N6FLOQSwabs® Genetics is the line of Copan patented FLOQSwabs® specifically designed and dedicated to DNA collection for human identification.
Sale
Leverancier: COPAN
Omschrijving: An extensive range of ready-to-use environmental swabs. The swabls are designed for use in a broad range of environments, including food production, p...
Catalogus nummer: (MMMPRS9604NB)
Leverancier: 3M Food Safety
Omschrijving: 3Mâ„¢ Swab-sampler with 4 ml neutralising buffer is a convenient and quick collection device for environmental sampling and testing over small surface a...
UOM: 1 * 100 ST
Catalogus nummer: (MMMPRS96010DE)
Leverancier: 3M Food Safety
Omschrijving: 3Mâ„¢ Swab-Sampler with 10 ml D/E neutralising Broth is a convenient and quick collection device for environmental sampling and testing over small surfa...
UOM: 1 * 100 ST
Leverancier: COPAN
Omschrijving: Surface control swabs and sponges designed for the hygiene monitoring of surfaces.
Catalogus nummer: (MMMPRS96010NB)
Leverancier: 3M Food Safety
Omschrijving: 3Mâ„¢ Swab-sampler with 10 ml neutralising buffer is a convenient and quick collection device for environmental sampling and testing over small surface ...
UOM: 1 * 100 ST
MSDS
Catalogus nummer: (TEXWCM502)
Leverancier: Texwipe
Omschrijving: Coventryâ„¢ microtips are designed for precision applications needing pinpoint accuracy. The tapered porous polyvinylidene fluoride tip is effective as ...
UOM: 1 * 1.200 ST
Leverancier: KIMA SAS DI CHIARIN RENZO & C
Omschrijving: These sterile swabs are designed with either a plastic or an aluminium stick.
Catalogus nummer: (MMMPRS96010BPW)
Leverancier: 3M Food Safety
Omschrijving: 3Mâ„¢ Swab-Sampler with 10 ml Buffered Peptone Water Broth is a convenient and quick collection device for environmental sampling and testing over small...
UOM: 1 * 100 ST
Leverancier: 3M Food Safety
Omschrijving: 3Mâ„¢ Sponge-Stick in monsterzak met 10 ml D/E neutraliserende bouillon maakt gebruik van vereenvoudigde verpakking om hantering en bereiding te minimal...
Leverancier: DELTALAB
Omschrijving: Sterile swabs for samples that do not require a transport container.
Leverancier: 3M Food Safety
Omschrijving: 3Mâ„¢ Hydrated-Sponge uses simplified packaging to minimise handling and preparation, and reduces waste.
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 40
no targeter for Bottom