Stikstofvrije filters, type 521
Leverancier: VWR, part of Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
516-0316EA 24 EUR
516-0316
Stikstofvrije filters, type 521
Filters Filterpapier Kwantitatief filterpapier
Stikstofvrije filter voor de bepaling van het stikstofgehalte in staal- en ijzermonsters die zijn opgelost in zuur. Filtratie van fijne neerslag opgelost volgens de Kjeldahl-methode.