U heeft gezocht op: Colorimeters met automatische transmissie
7  results were found
SearchResultCount:"7"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: Lovibond Tintometer
Omschrijving: Accessory for colorimeter, Automatic, transmittance, Optical glass cell 133 mm path length
Leverancier: Lovibond Tintometer
Omschrijving: De PFX995 spectrofotometers zijn veelzijdige topinstrumenten die voldoen aan vele kleurgegevensvereisten voor zowel de petrochemische in...
Leverancier: Lovibond Tintometer
Omschrijving: Een serie automatische spectrofotometrische colorimeters voor objectieve kleuranalyse van consumptieoliën, chemicaliën, petrochemicaliën, brandstoffen...
Leverancier: Lovibond Tintometer
Omschrijving: Een reeks spectrofotometrische colorimeters voor het op kleur sorteren van optisch zuivere monsters. Alle versies van de PFX195 bevatten...
Leverancier: Lovibond Tintometer
Omschrijving: Twee spectrofotometrische colorimeters die beide over diverse populaire schalen beschikken om te voldoen aan de vereisten voor objectieve kleuranalyse...
Leverancier: Lovibond Tintometer
Omschrijving: The Model F is a visual colorimeter designed to optimise the use of Lovibond® glass filters in order to express colourof the sample in terms of Lovibo...
Catalogus nummer: (TINT107103)
Leverancier: Lovibond Tintometer
Omschrijving: The AF710-3 is a visual instrument used for colour grading of oils and fats.
UOM: 1 * 1 ST
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom