U heeft gezocht op: Draagbare homogenisatoren
5  results were found
SearchResultCount:"5"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Stampers en microbuisjes vervaardigd uit polybutyleentereftalaat (PBTP) in een cleanroom klasse 10000, ISO klasse 7, M5.5. Ontworpen voor het homogeni...
Leverancier: KINEMATICA
Omschrijving: Draagbaar, volumebereik 0,1 tot 250 ml. Voor dispersie, homogenisering, extractie, openbreken van cellen, menging, emulsie en suspensie.
Catalogus nummer: (431-0179)
Leverancier: IKA
Omschrijving: Draagbaar model of model met statief, volumebereik 0,5 tot 100 ml. Dankzij een groot toerentalbereik kunt U werken met hoge omtreksnelheden, zelfs bij...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (SCERSP749540-0000)
Leverancier: DWK Life Sciences
Omschrijving: Stainless steel cordless drive unit. Pressure is 14.7 PSI.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: Bel-Art Products, a Part of SP
Omschrijving: Hand-held, cordless homogeniser features a simple push in / pull out pestle exchange and is ideal for thorough and faster processing of one to many sa...
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 5 of 5
no targeter for Bottom