U heeft gezocht op: PE/LDPE/HDPE stoppen
42  results were found
SearchResultCount:"42"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Stoppen voor reageerbuisjes met Ã˜ 12 naar 16 mm, polyethyleen, met plugafdichting.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Vetvrije sluiting, waardoor blokkeren van geslepen verbindingen wordt voorkomen. Met schuine afdichtlip rondom voor een betere afdichting en minder ri...
Catalogus nummer: (462-0585)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Drain stoppers, VWR®
UOM: 1 * 5 ST
Leverancier: Simport Scientific
Omschrijving: Ontworpen voor eenvoudig openen/sluiten. Verwijderen van de dop is eenvoudig en snel. FitsAllâ„¢-sluiting is ideaal voor opnieuw afsluiten van de meeste...
Leverancier: Bohlender
Omschrijving: For closing ground joint parts. With ground joint and sealing rings on the outside; knurled or hexagonal grip. Compared with glass stoppers, they are ...
Leverancier: Simport Scientific
Omschrijving: Ideale sluiting voor reageerbuisjes, monsterbuisjes en kweekbuisjes van glas of kunststof, gekleurd LDPE.
Leverancier: Simport Scientific
Omschrijving: HDPE. Fit tubes of 15 ml capacity and 17 mm Ø.
Leverancier: Simport Scientific
Omschrijving: Plugvormige indrukstoppen PE en klikdoppen met 2 standen zijn gemaakt van polyethyleen voor reageerbuisjes met een buitendiameter van 12 of 17 mm. Dop...
Leverancier: B. Braun
Omschrijving: These PE Combi-Stoppers are used for sealing male or female Luer-Lock and Luer-Slip connections.
Catalogus nummer: (720-2576)
Leverancier: B. Braun
Omschrijving: These stoppers ensure a sterile closure of female connections after use.
UOM: 1 * 100 ST
Catalogus nummer: (GRANUWB-DS)
Leverancier: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Omschrijving: Drain stoppers, recommended when using heat transfer beads, to prevent beads entering the drain hole.
UOM: 1 * 5 ST
Leverancier: Brand
Omschrijving: PP/PE-LD, hol, met afdichtringen en vierkante of achthoekige kop.
Leverancier: KARTELL
Omschrijving: Pluggen voor buisjes voor eenmalig gebruik met een diameter van 11 - 13 mm of 15 - 17 mm. De plug is zorgvuldig ontworpen. Beschikbare kleur...
Leverancier: COWIE
Omschrijving: Stopper with sealing rings and self releasing ring , PTFE, (NS): 24/29, Hoogte: 55 mm
Leverancier: COWIE
Omschrijving: PTFE. Stopper with flat head fit standard ground glass joints.
Leverancier: SciLabware
Omschrijving: These PE stoppers are ideally suited for use with glass or plastic volumetric flasks and measuring cylinders etc. which have longer 'B' length sockets...
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 42
no targeter for Bottom