U heeft gezocht op: Injectiespuiten, medisch
55  results were found
SearchResultCount:"55"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: HENKE SASS WOLF GMBH
Omschrijving: Steriel, voor eenmalig gebruik, driedelig, PP-schacht en zuiger, polyisopreen-stop, latexvrij.
Leverancier: HENKE SASS WOLF GMBH
Omschrijving: Voor eenmalig gebruik, tweedelig, zonder naald, PP-schacht en PE-zuiger, vrij van latex en siliconenolie. De spuiten zijn ook verkrijgbaar met speciaa...
Catalogus nummer: (613-2793)
Leverancier: HENKE SASS WOLF GMBH
Omschrijving: These syringes are commonly used for embryo transfer and oocyte handling.
UOM: 1 * 100 ST
Leverancier: BÃœRKLE
Omschrijving: Injectiespuit, medisch, SteriPlast®, PP, Steriel, Syringe, transparent, sterile, Inhoud: 50 ml, Schaalverdeling: 1 ml, VPE: 10
Catalogus nummer: (HSWA2450030100)
Leverancier: HENKE SASS WOLF GMBH
Omschrijving: Non sterile, reusable, glass barrel and stainless steel piston. These syringes can be used for human and veterinary medicine.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: B. Braun
Omschrijving: PP syringe with safe plunger backstop and minimal residual volume.
Catalogus nummer: (BDAM364356)
Leverancier: BD Medical
Omschrijving: Critical care syringes can be used to measure arterial blood gas, ionised calcium, ionised magnesium, as well as perform critical care tests.
UOM: 1 * 100 ST
Leverancier: TERUMO
Omschrijving: Steriel, voor eenmalig gebruik, latexvrij, bestaande uit 3 delen.
Leverancier: Poulten & Graf
Omschrijving: Cilinder en zuiger uit Durobax®-glas met metalen verlengstuk, zonder naald.
Leverancier: B. Braun
Omschrijving: Steriel, voor eenmalig gebruik, vervaardigd van PP, bevatten geen latex of PVC.
Catalogus nummer: (BRAU9166033V)
Leverancier: B. Braun
Omschrijving: PP/PE fine dosage syringes, 1 ml, green plunger, two-piece, with single use hypodermic Sterican® needle. Smear-resistant, black graduation for ideal r...
UOM: 1 * 100 ST
Leverancier: Poulten & Graf
Omschrijving: These syringes are made of Durobax® glass with steel piston.
Leverancier: Poulten & Graf
Omschrijving: Cilinder uit Durobax® glas, verlengstuk en verwisselbare zuiger uit metaal, zonder naald, autoclaveerbaar.
Leverancier: B. Braun
Omschrijving: Injectiespuit, medisch, Injekt® Solo, PP/PE, Steriel, Lueraansluiting, Centrale conus, Inhoud: 2 ml, Schaalverdeling: 0,1 ml, VPE: 100
Leverancier: Poulten & Graf
Omschrijving: Cilinder en zuiger uit Durobax® glas, zonder naald
Sale
Leverancier: SOCOREX ISBA
Omschrijving: Dosysâ„¢ 174 premium: Self-refilling, automatic syringe with detachable, Luer lock valve system. Enhanced corrosion resistance.
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 55
no targeter for Bottom