Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
U heeft gezocht op: "isolatietapes"
https://nl-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/43/18989443.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"18"
  List view Grid view Easy View (new)
Sorteer op:
Catalogus nummer: (332362S)
Leverancier:  VWR Chemicals
Omschrijving:   Colour: white
UOM:  1 * 1 ROL
Catalogus nummer: (291-0041)
Leverancier:  Bohlender
Omschrijving:   Gemaakt van gefluorideerde kunststof. Voor het afdichten van verbindingen en schroefdraad. Dikte: 0,1 mm
UOM:  1 * 1 ROL
Leverancier:  Bohlender
Omschrijving:   Deformable, virginal PTFE flat tape with expanded fibre structure. For making customized gaskets “on-site”. FDA conform.
Catalogus nummer: (BURK0006-4514)
Leverancier:  BÜRKLE
Omschrijving:   Afdichtingstape, PTFE, Breedte: 12 mm, Slang: 12 m
UOM:  1 * 1 ST
Catalogus nummer: (293-2100)
Leverancier:  3M
Omschrijving:   Sealing tape, coated with adhesive on both sides. Roll 19 mm wide, 66 m long.
UOM:  1 * 1 ROL
Catalogus nummer: (MMMA54132533)
Leverancier:  3M
Omschrijving:   Tape met polyimidefilm bestaat uit Kapton®-polyimidefilm en siliconen kleefmiddel. Temperatuurbereik: -73 ºC tot 260 ºC. Toepassingsideeën: masker voo...
UOM:  1 * 1 ROL
Catalogus nummer: (MMMA89025066)
Leverancier:  3M
Omschrijving:   Blue tape made of silicone/polyester applied in "Flash Breaker" in the removal of parts from mold, masking tape for powder coating, splicing of silico...
UOM:  1 * 1 ROL
Leverancier:  TQC
Omschrijving:   This tape consists of 23 microns polyester films backing for improved moisture resistance, weight and space savings. These tapes are ideal to perform ...
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 18
  1  2  3  Volgende