U heeft gezocht op: Werkbladbescherming
37  results were found
SearchResultCount:"37"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Catalogus nummer: (631-1059)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Zeer absorberende papieren vellen voor bescherming van werkbladen en oppervlakken.
UOM: 1 * 25 ST
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Werkbladbescherming, VWR®, Rubbermat, 330 × 279 mm, 330×279 mm
Catalogus nummer: (111-2431)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Deze duurzame FDA-voedselveilige siliconen laboratoriummatten zijn ideaal voor elk type laboratorium en meer gespecialiseerde ruimtes zoals koelruimte...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: High quality, smooth, absorbent paper that quickly absorbs liquid spills with a thick, laminated polyethylene layer that prevents seeping onto the wor...
Catalogus nummer: (111-9200)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: De herbruikbare, milieuvriendelijke lab mat is een economische oplossing om laboratoriumwerkbladen proper te houden en te beschermen tegen vlekken, mo...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (444-0516)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Werkbladbescherming, VWR®, Reserve noppenmat
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Omschrijving: Versi-Dry Lab Soakers beschermen oppervlakken en apparatuur, kunnen als dempingsmateriaal voor breekbare voorwerpen worden gebruikt en zorgen voor een...
Leverancier: Bohlender
Omschrijving: Protection sheets made from PTFE or FEP.
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Omschrijving: Deze werkbankbescherming is gemaakt van 3,2 mm dik polyethyleen schuim met gesloten cellen en biedt demping en bescherming tegen vloeistoffen.
Leverancier: Bohlender
Omschrijving: For use as a table pad, slideway or for insulation.
Leverancier: Sartorius
Omschrijving: LabSorb-beschermingspapier is zeer absorberend papier met aan één zijde een coating van polyethyleen.
Leverancier: DESCO
Omschrijving: ESD workstation cover protects the workstation from ESD, dust and other contaminants.
Sale
Leverancier: Whatman products (Cytiva)
Omschrijving: These Benchkote® sheets for ÄKTA systems will protect the top buffer trays from buffer spillages and salt deposits.
Leverancier: LEICA HISTOLOGY
Omschrijving: These D-Formalizer® pads reduces formaldehyde exposure by absorbing and neutralising any excess formalin.
Leverancier: Whatman products (Cytiva)
Omschrijving: Cytiva's Whatman™ Benchkote® surface protector is an absorbent lab paper that protects surfaces against hazardous spills. After use, the bench protect...
Leverancier: DEUTSCH & NEUMANN
Omschrijving: Black protection sheets made from fluoroelastomer rubber (FPM). Durometer 75 Shore A.
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 37
no targeter for Bottom