U heeft gezocht op: Standaard incubatoren
13  results were found
SearchResultCount:"13"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: INCU-Line® microbiologische incubators zijn ontworpen om organismen bij homogene temperaturen te kweken. Ze hebben een temperatuurbereik van 5 °C bove...
Leverancier: Binder
Omschrijving: De Avantgarde.Line-incubatoren zorgen voor een stabiele en betrouwbare incubatie van microbiologische culturen en garanderen reproduceerbare resultate...
Leverancier: Binder
Omschrijving: Two versions of these incubators with electronically controlled APT.lineâ„¢ preheating chamber are available depending on the application: The BD series...
Leverancier: MEMMERT
Omschrijving: De serie heeft modellen voor natuurlijke en geforceerde convectie met een temperatuurbereik tot 80 °C. Er is een keus uit twee verschillende schermen,...
Leverancier: MEMMERT
Omschrijving: De serie heeft modellen voor natuurlijke en geforceerde convectie met een temperatuurbereik tot 80 °C. Er is een keus uit twee verschillende schermen,...
Leverancier: MEMMERT
Omschrijving: IFbw dekenwarmers zijn geschikt voor het opwarmen van niet-steriele dekens en doeken, deze worden voorverwarmd tot een precieze temperatuur zodat ze d...
Catalogus nummer: (390-1586)
Leverancier: DWK Life Sciences
Omschrijving: WHEATON® standard incubators are ideal for general growth and incubation requirements. Designed specifically for use with WHEATON® Roller Apparatus.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: THERMO BRAND
Omschrijving: Herathermâ„¢-incubatoren met grote capaciteit zijn ontworpen om uitdroging van monsters te voorkomen. Alle modellen hebben een grote, eenvoudig af te le...
Leverancier: THERMO BRAND
Omschrijving: Heratherm® General Protocol-incubatoren hebben een gladde, roestvrijstalen binnenkamer met een glazen binnendeur, zodat monsters kunnen worden bekeken...
Leverancier: THERMO BRAND
Omschrijving: Heratherm® Advanced Protocol Security- incubatoren hebben een aanpasbare geforceerde convectie die de gebruiker toestaat om de ventilatorsnelheid aan ...
Leverancier: THERMO BRAND
Omschrijving: Heratherm® Advanced Protocol-incubatoren hebben een aanpasbare geforceerde convectie die de gebruiker toestaat om de ventilatorsnelheid aan te passen ...
Leverancier: Hettich
Omschrijving: Standard Incubator, HettCube 400, Inhoud: 310 L, Convectie type: Geforceerde convectie, Temperatuurbereik: Omgeving +1...65 °C, Temp.schommeling (tijd): @ 37 °C: ±0,1 K, Temp. verandering (ruimtelijke): ±0,2 K @ 37 °C: ±0,1 K @ 25 °C, Max. draagvermogen per legplaat: 50 (HTS: 40)
Catalogus nummer: (MMMEM118)
Leverancier: 3M MEDICAL
Omschrijving: 3Mâ„¢ Attestâ„¢ incubators provide optimal conditions for accurate readout using biological indicators.
UOM: 1 * 1 ST
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom