U heeft gezocht op: Vloermatten
56  results were found
SearchResultCount:"56"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: 30- of 60-laags zelfklevende entreematten vervaardigd uit polyethyleen met lage dichtheid. Deze matten houden vervuiling onder controle door vuil van ...
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Permanente matten worden geïnstalleerd om de hoogste mate van hygiëne te bieden. De levensduur van de matten is sterk afhankelijk van het volume en de...
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Deze matten zijn gemaakt van polyurethaan met een lage dichtheid en bieden een ergonomisch antivermoeidheidsprofiel. Luchtkussenmatten zijn ontworpen ...
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: De mat biedt het comfort van een polyurethaan mat en is geschikt voor cleanroomomgevingen van ISO-Klasse 5 (Klasse 100). De mat is verkrijgbaar met ee...
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Deze frames zijn ontworpen voor gebruik met de PureStep matten om een systeem te creëren dat ideaal is voor elk kritisch gebied waar geen rechtstreeks...
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: B'mat-ontsmettingsvloeren gebruiken een gepatenteerd polymeer om meer dan 98% van de deeltjes op voet en wielen aan te trekken en vast te houden. Deel...
Catalogus nummer: (115-1060)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Antivermoeidheidsmatten, VWR®, Voor cleanroom gebruik: +, l×b: 600×900 mm
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (590-0346)
Leverancier: Bohlender
Omschrijving: Mat made of static dissipative material with permanently mounted grounding cable including clip for earthing connection.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: NEW PIG
Omschrijving: Keep restroom floors dry and safe when people wash their hands with our adhesive-backed mats. Absorbent top soaks up water and other liquids.
Leverancier: Texwipe
Omschrijving: Meerlaagse kleefmat, CleanStep, 30 lagen, blauw, l×b: 635×1143 mm
Leverancier: NEW PIG
Omschrijving: These adhesive-backed toilet mats absorb drips and splashes of water or urine to keep the floor around toilet bases dry and odor free.
Catalogus nummer: (115-2587)
Leverancier: NEW PIG
Omschrijving: Adhesive-backed mats keep the surfaces under plungers, brushes and soap dispensers neat and clean. Absorbent top soaks up water, urine and other liqui...
UOM: 1 * 6 ST
Leverancier: NEW PIG
Omschrijving: Prevent slips, trips and falls in high traffic areas with our easy to clean, adhesive backed commercial floor mat.
Leverancier: 3M
Omschrijving: De Nomadâ„¢ Aqua Textile Drop Down Mat 45 is een hoogwaardige entreemat met aan de achterkant antislip PVC voor toepassingen met weinig verkeer.
Leverancier: 3M
Omschrijving: 4300 matten voor verontreinigingsbeheersing bestaan uit 40 lagen met lijm beklede, doorzichtige polyethyleenvellen bevestigd aan een vinylrug. Voor ge...
Sale
Leverancier: 3M
Omschrijving: 3Mâ„¢ Nomadâ„¢ terra heavy traffic entrance matting 8250 is a coiled vinyl scraper mat suitable for use indoors, outdoors, or in recessed wells with high ...
New Product
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 56
no targeter for Bottom