U heeft gezocht op: Anti-vermoeidheidsmatten
20  results were found
SearchResultCount:"20"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: De mat biedt het comfort van een polyurethaan mat en is geschikt voor cleanroomomgevingen van ISO-Klasse 5 (Klasse 100). De mat is verkrijgbaar met ee...
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Deze matten zijn gemaakt van polyurethaan met een lage dichtheid en bieden een ergonomisch antivermoeidheidsprofiel. Luchtkussenmatten zijn ontworpen ...
Catalogus nummer: (115-1060)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Antivermoeidheidsmatten, VWR®, Voor cleanroom gebruik: +, l×b: 600×900 mm
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (JUSU470S2436GY)
Leverancier: JUSTRITE MANUFACTURING CO
Omschrijving: Marble Sof-Tyle™ is an anti-fatigue floor mat provides comfort and ergonomic support and complements any décor with a stylish smooth marble-pattern de...
UOM: 1 * 1 ST
New Product
Catalogus nummer: (MMMA3270NE6)
Leverancier: 3M
Omschrijving: Safety Walkâ„¢ Light-Duty Cushion Matting 3270E is gemaakt van continu opgerolde vinylfilamenten die comfort en ondersteuning bieden aan de onderkant va...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: JUSTRITE MANUFACTURING CO
Omschrijving: The Skystepâ„¢ ESD static dissipative mat is a stand-alone rubber mat designed for individual work stations. Ergonomically engineered, the SkyStepâ„¢ ESD ...
Catalogus nummer: (MMMA3270E930)
Leverancier: 3M
Omschrijving: Safety Walkâ„¢ Light duty cushion matting 3270E is made from continuous coiled vinyl filaments that provide comfort and support across the bottom of the...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (JUSU562S0035BL)
Leverancier: JUSTRITE MANUFACTURING CO
Omschrijving: Sanitop® mats are made from a durable rubber compound designed to withstand harsh chemicals while creating a slip resistant surface.
UOM: 1 * 1 ST
New Product
Leverancier: ERGOMAT
Omschrijving: The Ergomat® Nitril and Nitril Smooth are made from pure nitrile rubber and is designed to increase comfort while reducing trip hazards, body pain, qu...
Leverancier: ERGOMAT
Omschrijving: The Infinity Bubble mat has the comfort of a polyurethane mat and easy clean properties due to its closed-cell and non-porous top surface. It is UV an...
Leverancier: ERGOMAT
Omschrijving: The Ergomat Softline is made from nitrile rubber and is designed to increase comfort while reducing tripping hazards, body aches, quality issues, and ...
Leverancier: ERGOMAT
Omschrijving: The Ergomat® Nitril ESD Conductive is made from pure nitrile rubber and is designed to increase comfort while reducing trip hazards, body pain, qualit...
Sale
Leverancier: ERGOMAT
Omschrijving: Ergomat® Hygiene is vervaardigd van zuiver nitrilrubber en is ontworpen om het comfort te vergroten en tegelijkertijd struikelgevaar, lichaamspijn, kw...
Leverancier: ERGOMAT
Omschrijving: Ergomat® Nitro with anti-slip cone profile is made from pure nitrile rubber and is designed to increase comfort while reducing trip hazards, body pain...
Leverancier: ERGOMAT
Omschrijving: The Ergomat Endurance is a pure nitrile rubber drainage mat designed to increase comfort while reducing trip hazards, body pain, quality issues, and s...
Leverancier: ERGOMAT
Omschrijving: The anti-static Ergomat® AFS Complete is made of pure polyurethane and is designed to increase comfort while reducing trip hazards and body pain. This...
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 20
no targeter for Bottom