U heeft gezocht op: Compacte tafelincubatoren
8  results were found
SearchResultCount:"8"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Catalogus nummer: (1.13311.0001)
Leverancier: Merck
Omschrijving: Kleine, compacte broedstoof voor horizontale of verticale incubatie van dipslides (18) of plaatjes (12).
UOM: 1 * 1 ST
MSDS
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: IL 10, IL 23 and IL 56 digital incubators offer an economical and space saving solution for microbiology or haematology applications. The temperature ...
Catalogus nummer: (390-6032)
Leverancier: Binder
Omschrijving: Een compact apparaat met hydraulisch-mechanische bediening voor nauwkeurige, betrouwbare incubatiecondities. Optimaal temperatuurbereik bij 37 °C. De ...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: THERMO BRAND
Omschrijving: Heratherm® Compact-incubator met geforceerde convectie voor uitstekende temperatuuruniformiteit en -stabiliteit en snelle hersteltijden na opening van...
Catalogus nummer: (UVPA95-0358-02)
Leverancier: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Omschrijving: This benchtop UV Incubator with stainless steel interior is designed to provide precise temperature control and uniformity throughout the chamber. Use...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (LOVI56B000701)
Leverancier: Lovibond
Omschrijving: The DI 10 incubator is designed for reliable incubation of bacteriological slides, on-site, in a laboratory or even while mobile in a car or van.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: Cole Parmer
Omschrijving: Clear acrylic construction offers full visibility of samples.
Catalogus nummer: (HACH2569900)
Leverancier: Hach
Omschrijving: Small and lightweight, the unit is ideal for reliable, accurate incubation for total coliform, fecal coliform and E. coli testing. The incubato...
UOM: 1 * 1 ST
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom