Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
    • In Stock (8)
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
Ademhalingssystemen
https://nl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/32/18989732.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"37"
  List view Grid view Easy View (new)
Sorteer op:
Leverancier:  3M
Omschrijving:   3M™ Versaflo™ M-300-serie helmen bieden ademhalings-, oog- en gezichtsbescherming. Bovendien bieden ze hoofdbescherming, essentieel voor gebieden waar...
Leverancier:  3M
Omschrijving:   The Versaflo™ powered air Turbo TR-600 is a belt-mounted air purifying device. When combined with one of the 3M approved helmets, it forms a power-ass...
Leverancier:  3M
Omschrijving:   These face shields combine respiratory protection with eye and face protection, and with some models, head and hearing protection. The face shields ar...
Leverancier:  3M
Omschrijving:   Modulair, zuiverend ademmasker met motoraangedreven luchttoevoer en laag profiel voor gebruik in combinatie met hoofdbedekkingen met snelontgrendeling...
Leverancier:  3M
Omschrijving:   De hoofdkappen uit de 3M™ S-serie bieden hoofd- en gezichtsbescherming en oog- en gezichtsbescherming tegen vloeistofspatten en F lage impact. Ze zijn...
Leverancier:  3M
Omschrijving:   Versaflo™ M-400 Series helmets with shrouds offer protection from a range of respiratory, head, eye and face hazards.
Leverancier:  3M
Omschrijving:   These air cooling and heating regulators are ideal to individually cool or heat the user's incoming supplied air by up to 28 °C. A good choice for wor...
UOM:  1 * 1 ST
Leverancier:  SCOTT SAFETY
Omschrijving:   Ultra light weight and comfortable full hood with integrated eye protection. This FH2 has been designed with a unique neoprene face seal to deliver th...
UOM:  1 * 1 ST
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 37
  1  2  3  4  5  Volgende