U heeft gezocht op: Standaard ovens
23  results were found
SearchResultCount:"23"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: VENTI-Line® droogovens zijn ontworpen voor alle standaard droog- en tempereertaken en voor het steriliseren van glaswerk. Ze hebben een temperatuurber...
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: De DRY-Line® droogovens zijn ontworpen voor alle standaard droog- en temperingswerkzaamheden en voor het steriliseren van glaswerk. Zij hebben een tem...
Sale
Leverancier: MEMMERT
Omschrijving: De serie omvat modellen met geforceerde convectie met een temperatuurbereik tot +300 °C. Afhankelijk van de toepassing kunt u kiezen uit twee verschi...
Leverancier: MEMMERT
Omschrijving: UNpa paraffin ovens provide precise and homogenous temperature control of paraffin embedding medium without any loss in quality. UNpa paraffin ovens a...
Leverancier: MEMMERT
Omschrijving: De serie omvat modellen met natuurlijk convectie met een temperatuurbereik tot +300 °C. Afhankelijk van de toepassing kunt u kiezen uit twee verschill...
Leverancier: MEMMERT
Omschrijving: The UF TS pass through ovens help to minimise contamination when transporting samples or components. They have an easy-to-clean interior, fast recover...
Catalogus nummer: (466-3249)
Leverancier: Binder
Omschrijving: Universele droogovens met roestvrijstalen kamers, die zeer geschikt zijn voor de farmaceutische en chemische industrie, de biotechnologie, gezondheids...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: Binder
Omschrijving: De Avantgarde.Line-verwarmings- en -droogkamers met natuurlijke convectie staan voor kwaliteit en procesbetrouwbaarheid. Deze ovens hebben een groot t...
Leverancier: Binder
Omschrijving: De Avantgarde.Line-verwarmings- en -droogkamers met geforceerde convectie en verbeterde timerfuncties staan voor kwaliteit en procesbetrouwbaarheid. D...
Leverancier: Binder
Omschrijving: De Avantgarde.Line-verwarmings- en -droogkamers met geforceerde convectie staan voor kwaliteit en procesbetrouwbaarheid. Deze ovens hebben een groot t...
Catalogus nummer: (466-0488)
Leverancier: Binder
Omschrijving: Deze droogovens voor kleine hoeveelheden solventen hebben een hoge temperatuurnauwkeurigheid en siliconen- en stofvrije roestvrijstalen droogkamers. D...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: Binder
Omschrijving: The Binder FP series of material test chambers with mechanical convection and program functions provide reliably short drying times and particularly f...
Leverancier: Binder
Omschrijving: Universele droogovens met roestvrijstalen kamers die ideaal zijn voor droog- en sterilisatietoepassingen in de farmaceutische en chemische industrie, ...
Catalogus nummer: (466-0023)
Leverancier: Binder
Omschrijving: Multifunctionele droogovens met roestvrijstalen kamers die ideaal zijn voor toepassingen in de farmaceutische en chemische industrie, biotechnologie, ...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (466-3161)
Leverancier: Binder
Omschrijving: Robuuste ruimtebesparende oven/sterilisator met hydraulisch-mechanische thermostaat en temperatuurinstelling via analoge meetklokthermometer.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: THERMO BRAND
Omschrijving: Herathermâ„¢ large capacity ovens were designed for larger samples or high sample volume. All models have a large, easy to view, vacuum fluorescence dis...
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 23
no targeter for Bottom