U heeft gezocht op: Volgelaatsmaskers
16  results were found
SearchResultCount:"16"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Catalogus nummer: (MMMASK102)
Leverancier: 3M
Omschrijving: Wear prescription lenses while using certain 3Mâ„¢ Reusable Full Face Masks with the help of 3Mâ„¢ Reusable Respirator Spectacle Kit. These spectacle...
UOM: 1 * 1 Kit
Leverancier: 3M
Omschrijving: 3Mâ„¢ reusable full face mask, FF-600 series features a panoramic visor that allows for a virtually unrestricted field of vision. Compatible with the 3M...
New Product
Leverancier: 3M
Omschrijving: Lichtgewicht volgelaatsmaskers voor maximaal comfort. Van zacht, hypoallergeen materiaal en met centraal uitademventiel.
Leverancier: JSP LTD
Omschrijving: The Force®10 Typhoon™ is an extremely lightweight, easy to maintain, full face mask with panoramic visor. With 3 available sizes (S,M,L) and the abili...
Sale
Leverancier: 3M
Omschrijving: The 3Mâ„¢ Secure Clickâ„¢ full facepiece reusable respirator FF-800 series helps provide protection against certain airborne contaminants. For use with 3M...
New Product
Leverancier: 3M
Omschrijving: 3Mâ„¢ Full Facepiece Reusable Respirator is multi-function full-face mask designed to provide durable and comfortable protection against a wide range of...
New Product
Leverancier: Moldex
Omschrijving: Uiterst lichtgewicht volgelaatsmasker (slechts 360 g) vervaardigd van zacht TPE-materiaal.
Catalogus nummer: (PRTWP516BLU)
Leverancier: Portwest
Omschrijving: The Helsinki full face mask is made with a soft thermoplastic rubber face seal and features a panoramic viewer.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: Dräger
Omschrijving: X-plore® 5500-volgelaatsmaskers zijn de ideale oplossing in alle situaties waar adembescherming bij de werkzaamheden nodig is, bijvoorbeeld in de chem...
Leverancier: Dräger
Omschrijving: Het X-plore® 6530-model kan gebruitk worden met ademfilters vanuit het uitgebreide Dräger X-plore® Rd40-filtergamma en onderscheidt zich dus door gesc...
Catalogus nummer: (111-0777)
Leverancier: Dräger
Omschrijving: The reusable X-plore® 6300 is the successor to the Panorama Nova Standard – redesigned and improved with fresh colours and an integrated bar code.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (111-1901)
Leverancier: Dräger
Omschrijving: Masker, herbruikbaar, Full face mask, X-plore®, Met PC-vizier en kunstofframe., Maat: U*
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: HONEYWELL SAFETY
Omschrijving: Twin filtermaskers bieden een algemene bescherming tegen deeltjes en/of toxische gassen. Ze kunnen enkel gebruikt worden in voldoende geventileerde ru...
Leverancier: HONEYWELL SAFETY
Omschrijving: Optifit is een herbruikbaar, APR klasse 2 volgelaatsmasker dat ademhalingsbescherming biedt, afhankelijk van het type filter dat aan het masker gemont...
Catalogus nummer: (111-3060)
Leverancier: BARTELS + RIEGER GMBH
Omschrijving: This reusable full face mask is for use in industry, agriculture, rescue work and the disposal of hazardous substances. In addition to its use as a st...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (111-1455)
Leverancier: HONEYWELL SAFETY
Omschrijving: Panoramasque is een volgelaatsmasker dat ademhalingsbescherming biedt, afhankelijk van het type filterbus dat aan het masker gemonteerd is. Voor een o...
UOM: 1 * 1 ST
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 16
no targeter for Bottom