U heeft gezocht op: Magnetische roerders, meerdere posities
18  results were found
SearchResultCount:"18"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: 2MAG
Omschrijving: De hermetisch afgedichte, roestvrijstalen behuizing is water-, bacterie- en stofdicht. Bedrijfstemperaturen voor basic-versie tot 50° C; voor HT-versi...
Leverancier: VELP SCIENTIFIC
Omschrijving: Verlichte magnetische roerders met (AMI) of vier afzonderlijk bedienbare posities op een positie (AMI 4). Speciaal ontworpen voor titraties, en in het...
Leverancier: 2MAG
Omschrijving: Roersystemen voor zorgvuldig mengen van celculturen. Geschikt voor cultuurkolven met systemen met draaiend schroefblad of draaiende kogel. De hermetis...
Leverancier: 2MAG
Omschrijving: Multi-position magnetic stirrers with hermetically sealed stainless steel housing which is water-, germ- and dust-proof. Suitable for shaking micotitr...
Leverancier: VELP SCIENTIFIC
Omschrijving: Magnetische roerders kunnen maximaal zes bekers met een maximale diameter van 85 mm (MULTISTIRRER 6) of maximaal 15 bekers met een maximale diameter v...
Leverancier: 2MAG
Omschrijving: Zeer platte magnetische roerders met hermetisch afgesloten roestvrijstalen behuizing. Bedrijfstemperatuur tot 50 °C.
Leverancier: VELP SCIENTIFIC
Omschrijving: The MULTISTIRRER Digital are multi-position magnetic stirrers with a resistant stainless-steel top plate, that remains cold even after several days of...
Leverancier: IKA
Omschrijving: Compacte digitale magnetische roerders met 5, 10 of 15 roerplaatsen, ontworpen voor synchroon roeren en geschikt voor continue werking. Met de slijtag...
Leverancier: H + P LABORTECHNIK
Omschrijving: Compacte magnetische roerders met VARIOMAG-aandrijving, hermetisch afgedicht, in bestendige roestvrijstalen behuizing (behalve MINI roerders van kunst...
Catalogus nummer: (SCIISI-5256)
Leverancier: SCIENTIFIC INDUSTRIES (ELMIS)
Omschrijving: Roerder, Multi-position Magnetic Stirrer, Genie®, EU-stekker, Quadmag Genie®, digitaal, Max. roercapaciteit per positie H₂O: 2000 ml, Toerentalbereik: 250 - 1300 min⁻¹
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: H + P LABORTECHNIK
Omschrijving: Single and multi-position stirrers for up to four vessels. Biosystem models and accessory Biomodul 40 B controller are suitable for mixing culture bro...
Leverancier: H + P LABORTECHNIK
Omschrijving: Roerder, Multi-position Magnetic Stirrer, VARIOMAG®, Multipoint 6, Max. roercapaciteit per positie H₂O: 3000 ml, Toerentalbereik: 80 - 2000 min⁻¹, Plaatmateriaal: Roestvrij staal
Catalogus nummer: (442-3133)
Leverancier: H + P LABORTECHNIK
Omschrijving: De roerders met meerdere roerplaatsen met rechtstreekse regeling voor max. 15 recipiënten zijn ideaal voor algemene laboratorium- en massa-screeningto...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: Cole Parmer
Omschrijving: Three independent stirring or heating/stirring positions yet only measures L×W: 600×270 mm.
Leverancier: BARNSTEAD (INC THERMOLYNE)
Omschrijving: Carry out solubility studies, digestion, titration and enzymatic studies with Thermo Scientific™ Super-Nuova™ Multi-Position Digital Stirrers. Offerin...
Catalogus nummer: (SCIISI-3002)
Leverancier: SCIENTIFIC INDUSTRIES (ELMIS)
Omschrijving: The programmable revolutionary 4-position MultiMagStir Genie provides low to high speed stirring and editable memory profiles.
UOM: 1 * 1 ST
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 18
no targeter for Bottom