Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
    • In Stock (240)
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
U heeft gezocht op: "laboratoriumjassen"
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"54"
  List view Grid view Easy View (new)
Sorteer op:
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   These disposable laboratory coats made from PP are ideal for non critical applications.
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Deze jas voor eenmalig gebruik is gemaakt van non-woven gelamineerde SPP-stof.
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Deze herbruikbare laboratoriumjassen voor vrouwen en mannen zijn gemaakt van 63% polyester, 35% katoen en 2% koolstof en bieden een antistatische besc...
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Laboratoriumjassen voor eenmalig gebruik, vervaardigd van non-woven PP, met aangeknipte kraag en twee zakken. Ideaal voor niet-kritische toepassingen.
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Deze volledig bedekkende laboratoriumjassen, gemaakt van 65% polyester en 35% katoen, zijn behandeld met een vuil- en waterafstotende laag. Ze bieden ...
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Deze overjassen met puntkraag hebben een sluiting met drukknopen (vijf knopen) of een ritssluiting.
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Deze herbruikbare laboratoriumjassen voldoen aan de HACCP-vereisten en zijn daarom geschikt voor voedselverwerkende bedrijven. De jassen zijn vervaard...
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   De SMS-overjassen zijn vervaardigd van een latexvrije, meerlaagse spunbonded-meltblown-spunbonded stof (SMS) die een hoge trekvastheid biedt en toch z...
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 54
  1  2  3  4  5  6  7  Volgende