Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
    • In Stock (99)
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
U heeft gezocht op: "Cleanroom-overalls"
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"22"
  List view Grid view Easy View (new)
Sorteer op:
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Deze steriele overalls voor eenmalig gebruik zijn gemaakt van ademend SMS-materiaal. Ze zijn ideaal voor gebruik bij productie en onderzoek in cleanro...
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Deze kledingset voor eenmalig gebruik bevat een overall, capuchon, laarsovertrekken en mouwbeschermers, alle vervaardigd van ademend SMS-materiaal.
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Antistatische overall voor eenmalig gebruik, gemaakt van een microporeuze folie met een nylonvezellaag tussen de folie en het substraat die het materi...
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   VWR Maximum SF-overalls zijn de schoonste en duurzaamste van de gehele VWR kledinglijn. Vervaardigd van gesponnen polypropyleen (SPP) en gecoat met ad...
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   De SMS-overalls zijn vervaardigd van latexvrij meerlaags spinvlies-meltblown-spinvlies (SMS) met een hoge trekvastheid dat toch zacht, comfortabel en ...
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   De VWR Basic SPP-overalls zijn vervaardigd van een sterk lichtgewicht en ademend polypropyleen-spinvlies (SPP) dat beschermt tegen vuil en bepaalde dr...
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   VWR Advanced SF-overalls zijn vervaardigd van gesponnen polypropyleen gecoat met ademend polyethyleenfolie.
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   These overalls are made from Protect Xtra fabric which is a further development of the Protect fabric consisting of 100% polyester weave with conducti...
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 22
  1  2  3  Volgende