Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
    • In Stock (12)
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
U heeft gezocht op: "laboratorium-overalls"
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"29"
  List view Grid view Easy View (new)
Sorteer op:
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Deze duurzame, antistatische overalls zijn vervaardigd van ademend en zacht SMS, een gesponnen materiaal met een unieke trilaminaatconstructie die een...
Catalogus nummer: (113-8264)
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Overalls vervaardigd van non-woven PP. Ideaal voor niet-kritische toepassingen.
UOM:  1 * 25 ST
Catalogus nummer: (113-1983)
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Deze overalls voor eenmalig gebruik gemaakt van PP zijn geschikt voor gebruik in ongevaarlijke omgevingen.
UOM:  1 * 25 ST
Catalogus nummer: (113-8307)
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Ademende overalls vervaardigd van gesponnen polypropyleen (SPP), een licht materiaal dat bescherming biedt in niet-gevaarlijke, vuile werkomgevingen.
UOM:  1 * 50 ST
Catalogus nummer: (113-8311)
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Ademende overalls vervaardigd van gesponnen polypropyleen (SPP), een licht materiaal dat bescherming biedt in niet-gevaarlijke, vuile werkomgevingen.
UOM:  1 * 25 ST
Leverancier:  DuPont
Omschrijving:   Deze SMS-kledingstukken worden meestal gebruikt, afhankelijk van de toxiciteit en blootstellingsomstandigheden, voor bescherming tegen deeltjes (Type&...
Catalogus nummer: (DUPOCCF5SGY00/XXL)
Leverancier:  DuPont
Omschrijving:   ProShield® Proper overalls are made of a proprietary DuPont non woven PE fabric (55 g/m²) that makes them incredibly tough, lightweight and resistant ...
UOM:  1 * 100 ST
Catalogus nummer: (113-3881)
Leverancier:  DuPont
Omschrijving:   These garments are made of a proprietary DuPont micro-perforated non woven polyethylene fabric. ProShield® Practik overalls are comfortable because th...
UOM:  1 * 25 ST
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 29
  1  2  3  4  Volgende