Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
Canules
https://nl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/41/18945041.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Kies uit de onderstaande opties om uw zoekopdracht te verfijnen. Meerdere selecties binnen elk drop-down menu kunnen worden gemaakt. Klik op OK om uw resultaten bij te werken.
SearchResultCount:"25"
  List view Easy View (new)
Sorteer op:
Catalogus nummer: (BRAU4512383)
Leverancier:  B. Braun Melsungen AG
Omschrijving:   Epidural anaesthesia needle with Tuohy-type bevel.
UOM:  1 * 1 ST
Leverancier:  B. Braun Melsungen AG
Omschrijving:   Venofix sets with puncture needle made of high-quality chromium-nickel steel and a micro-siliconised precision bevel.
Leverancier:  B. Braun Melsungen AG
Omschrijving:   Vasofix Certo IV catheter with injection port. IV catheter material available in PU and FEP for low-pain, gentle insertion of catheter. Integrated inj...
Leverancier:  B. Braun Melsungen AG
Omschrijving:   Introcan Safety passive shielded cannulae with self-activating protection against needlestick injuries and related infections.
Leverancier:  B. Braun Melsungen AG
Omschrijving:   Venipuncture sets with manual mechanism to prevent from injuries and exposure to the contamination.
Leverancier:  B. Braun Melsungen AG
Omschrijving:   Cannula, Surecan®, Meter: G22, zwart, 30 mm
Catalogus nummer: (720-2540)
Leverancier:  B. Braun Melsungen AG
Omschrijving:   Puncture set for 'single shot' technique without nerve stimulation.
UOM:  1 * 50 ST
Leverancier:  SOCOREX ISBA
Omschrijving:   Blunt end cannulas provide precise distribution with Luer nozzle microdispensers.
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 25
  1  2  3  4  Volgende 
Een nieuwe uitstraling en een hernieuwde belofte
Gebouwd op de kenmerken & middelen die u kent, geoptimaliseerd met de innovatie van Avantor ®. Ons nieuwe merk symboliseert flexibiliteit en ons vermogen om ons aan de behoeften van de klant aan te passen.
KOM MEER TE WETEN BEGIN MET WINKELEN