Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
Infusen
https://nl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/34/18989434.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"35"
  List view Grid view Easy View (new)
Sorteer op:
Leverancier:  B. Braun Melsungen AG
Omschrijving:   Convenient drip chamber design with: Sharp piercing spike ensures easy piercing of different container ports; Bacteria proof venting (closable); 20 d...
Leverancier:  B. Braun Melsungen AG
Omschrijving:   PVC extension connection tubing with injection port.
UOM:  1 * 100 ST
Catalogus nummer: (612-5568)
Leverancier:  B. Braun Melsungen AG
Omschrijving:   Fluid dispensing connector for filling unit-dose syringes from a large master syringe.
UOM:  1 * 100 ST
Leverancier:  B. Braun Melsungen AG
Omschrijving:   Injection and aspiration filter for the prevention of particulate contamination during injection and aspiration of drugs.
UOM:  1 * 100 ST
Leverancier:  B. Braun Melsungen AG
Omschrijving:   Transferspike voor steriele vloeistoffen voor flessen tot 100 ml, Transofix®
UOM:  1 * 50 ST
Catalogus nummer: (BRAU16494C)
Leverancier:  B. Braun Melsungen AG
Omschrijving:   Sterile stopcock with rotating swivel nut.
UOM:  1 * 100 ST
Catalogus nummer: (BRAU409100H)
Leverancier:  B. Braun Melsungen AG
Omschrijving:   Capless valve for safe and convenient access in infusion therapy.
UOM:  1 * 50 ST
Leverancier:  B. Braun Melsungen AG
Omschrijving:   Introcan stylets for interrupting infusions or transfusions.
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 35
  1  2  3  4  5  Volgende