Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
    • In Stock (37)
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
U heeft gezocht op: "laboratorium-schoen-en-laarsovertrekken"
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"31"
  List view Grid view Easy View (new)
Sorteer op:
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   These non woven shoe covers are made of PP with a skid-resistant CPE coating on the sole.
Catalogus nummer: (113-8286)
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Overschoen vervaardigd van non-woven polypropyleen. Met latex patroon.
UOM:  1 * 100 ST
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Basis schoenovertrekken gemaakt van lage-dichtheid gechloreerd polyethyleen dat bescherming biedt tegen vuil en vloeistofspatten.
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Schoenovertrekken vervaardigd van 65% LDPE (Low Density Polyethylene) en 35% LLDPE (Linear Low Density Polyethylene).
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Non-woven PP met een CPE-gelamineerde zool.
Catalogus nummer: (113-8287)
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Overschoenen vervaardigd van non-woven polypropyleen.
UOM:  1 * 300 ST
Catalogus nummer: (113-8285)
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Overschoenen gemaakt van non-woven PP.
UOM:  1 * 300 ST
Catalogus nummer: (113-8280)
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Schoenovertrekken gemaakt van non-woven PP.
UOM:  1 * 100 ST
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 31
  1  2  3  4  Volgende