Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
    • In Stock (10)
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
Capuchons voor gebruik in laboratoria
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
  List view Easy View (new)
Sorteer op:
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   This flat hood is made from Quantus® Comfort fabric which is a high quality polyester fabric (100 % polyester weave with conductive yarn) designed for...
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   These flat hoods are made from Protect Xtra fabric which is a further development of the Protect fabric consisting of 100% polyester weave with conduc...
Catalogus nummer: (113-8807)
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   This sterile protective hood is made from breathable SMS fabric. The integrated face mask is manufactured from a combination of meltblown PP and spunb...
UOM:  1 * 125 ST
Leverancier:  Nitritex
Omschrijving:   Deze capuchons voor eenmalig gebruik zijn gemaakt van CleanTough™ stof, een spunbonded nonwoven PP gelamineerd met een PE-film. Het materiaal zorgt vo...
UOM:  1 * 180 ST
Vervallen
Leverancier:  Nitritex
Omschrijving:   Deze cleanroom capuchons zijn gemaakt van MT031 stof bestaande uit 99% polyester en 1% koolstof.
Leverancier:  DuPont
Omschrijving:   The hood is made of Tyvek® which is a fabric made of high density polyethylene using a patented flash spinning process. Tyvek® provides an inherent ba...
UOM:  1 * 100 ST
Leverancier:  DuPont
Omschrijving:   This hood is made of Tyvek®, a flash spun high density polyethylene. The fabric is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liqu...
UOM:  1 * 100 ST
Leverancier:  KIMBERLY CLARK
Omschrijving:   Deze capuchons zijn gemaakt van ademend SMS-materiaal dat voelt als echt textiel. Ze zijn beschikbaar als standaard ontwerp met linten of met een geïn...
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 10
  1  2  Volgende 
Een nieuwe uitstraling en een hernieuwde belofte
Gebouwd op de kenmerken & middelen die u kent, geoptimaliseerd met de innovatie van Avantor ®. Ons nieuwe merk symboliseert flexibiliteit en ons vermogen om ons aan de behoeften van de klant aan te passen.
KOM MEER TE WETEN BEGIN MET WINKELEN