Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
    • In Stock (2)
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
Capuchons voor gebruik in laboratoria
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"12"
  List view Grid view Easy View (new)
Sorteer op:
Catalogus nummer: (113-8202)
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Deze polypropyleen hoofd- en gezichtsbedekking is ontworpen om gebruikers te beschermen tegen mogelijke verontreiniging in de omgeving.
UOM:  1 * 500 ST
Catalogus nummer: (113-8560)
Leverancier:  DuPont
Omschrijving:   This hood is made of Tyvek®, a flash spun high density polyethylene. The fabric is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liqu...
UOM:  1 * 100 ST
Catalogus nummer: (113-0480)
Leverancier:  DuPont
Omschrijving:   Specially designed for use with Tyvek® apparel, this hood can help offer enhanced protection for body parts that are more exposed to hazardous substan...
UOM:  1 * 100 ST
Catalogus nummer: (MMMA446)
Leverancier:  3M
Omschrijving:   This hood is made of the same microporous laminated PP/PE fabric used in the 3M™ overall 4510. The hood offers a general barrier to non hazardous subs...
UOM:  1 * 300 ST
Leverancier:  KOLMI-HOPEN
Omschrijving:   These hoods are made from 100% pure viscose fabric. Ideal for the operating room.
Leverancier:  ANSELL HEALTH CARE
Omschrijving:   Deze Balaclava-stijl cape-capuchon die een gedeelte van de schouders bedekt, is gemaakt van een externe laag met filmbarrière met daaronder twee non-w...
UOM:  1 * 30 ST
Leverancier:  ANSELL HEALTH CARE
Omschrijving:   Deze capuchons zijn gemaakt van een duurzaam microporeus PP-laminaat met een non-woven binnenlaag. De stof zorgt voor een uitstekende barrière tegen c...
UOM:  1 * 200 ST
Leverancier:  ANSELL HEALTH CARE
Omschrijving:   Deze cape-capuchon is gemaakt van een meerlaagse barrièrestof (barrièrefilm als buitenlaag, non-woven binnenlaag en hoge-barrièrefilm als tussenlaag) ...
UOM:  1 * 20 ST
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 12
  1  2  Volgende