Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Product category
  • Criteria
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
doekjes-en-handdoeken-voor-eenmalig-gebruik
https://nl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/31/18945131.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"117"
  List view Grid view Easy View (new)
Sorteer op:
Catalogus nummer: (115-0600)
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Hygiënische doekjes, tweelagig, gemaakt van 100% cellulose papier.
UOM:  1 * 150 ST
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Absorberende, zachte, dikke en pluisarme vliesdoekjes. Geschikt voor vele lichte toepassingen in laboratoria en bijvoorbeeld de elektronische, farmace...
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Deze doekjes zijn geschikt voor het reinigen van diverse optische lenzen, zoals objectieven, binoculairen, vergrootglazen, brillen en filamenten met o...
Catalogus nummer: (115-0128)
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Deze non-woven schoonmaakdoekjes zijn gemaakt van cellulose en polyester en bevochtigd met een mix van zuiver, reagent-grade 70% isopropylalcohol en 3...
UOM:  1 * 100 ST
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Deze spunlace doekjes, gemaakt van 55% houtpulp en 45% polyester, zijn uiterst stevig, zelfs in natte toestand.
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Deze gebleekte spunlace doekjes gemaakt van 55% houtpulp en 45% polyester zijn uiterst stevig, zelfs nat.
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Deze zeer zachte doekjes, gemaakt van spunlace stof, bestaande uit 60% viscose en 40% polyester, zijn ideaal voor gevoelige oppervlakken en lichte rei...
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Deze spunlace apertured doekjes, gemaakt van 51% houtpulp en 49% polyester zijn licht schurend aan een kant en zacht aan de andere kant.
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 117
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Volgende